Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv til glas med smal hals
Shop alle Miele produkter
:
Mål (D x B x H): 475 x 531 x 250 mm
Beskrivelse
- Udstyret med 34 injektordyser
- Lodret frigang 170 mm
- Pulverdispensering ikke mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Øvre kurv/injektorenhed |
| Model- | O 187 |
| Dybde (metrisk) | 475 mm |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Bredde (metrisk) | 531 mm |
| Mængde | 1 hver |