missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
UPF-648, MedChemExpress
Beskrivelse
UPF-648 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UPF-648 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 213400-34-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H8Cl2O3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (192.98 mM) |
| SMIL | O=C([C@@H]1[C@@H](C(C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=O)C1)O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?