Få mere at vide
Idex Slange ærmer
Artikelnummer. 16573232
Skift visning
Til brug med:
275-315μ m OD Slanger
340-380μ m OD Slanger
Farve:
Grøn
Orange
Diameter (metrisk) Indvendig:
330μ m
395μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Farve Diameter (metrisk) Indvendig
16573232 275-315μ m OD Slanger Orange 330μ m
13073070 340-380μ m OD Slanger Grøn 395μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16573232 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45 DKK
    34.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.07 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Sørg for god portforbindelse med kapillarrør
  • Oprethold koncentrisk forbindelse med minimal dødvolumen
  • Farvekodet for nem identifikation
Muffer er ikke permanent fastgjort til en ferrule, så de nemt kan tilpasses til varierende rørlommedybder, hvilket minimerer dødvolumen. Ærmer er designet til at blive brugt med 1/16 in. OD, 10-32 gevindfittings for at tilpasse kapillarrør til standard koniske porte. Manchetter kræver en skruenøgle, der er strammet møtrik for at opnå korrekt tætning og modstå temperaturer op °til 257 F (°125 C) og tryk op til 6000 psi (414 bar).
Tekniske data
Type Ærme
Farve Orange
Diameter (engelsk) Indre 0,013 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 330μ m
Til brug med 275-315μ m OD Slanger
Materiale PEEK