Få mere at vide
Idex T-shirt
Artikelnummer. 13050400
Skift visning
Materiale:
PEEK
Artikelnummer. Materiale
13050400 PEEK
1 options
Artikelnummer. 13050400 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201434
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kombiner flere væskestrømme til én under højt driftstryk
  • Forbind væskebanekomponenter sikkert. Holder tæt forbindelse selv ved vibrationer
  • Højtryks-t-shirt
  • Max tryk 3500 psi (241 bar)
  • 0,020 tommer gennemgående huldiameter
  • Fejet volumen på 0,57μ L
Tekniske data
Type T-shirt
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Mængde Hver
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. OD rør