Få mere at vide
Kinesis™ Rustfrit stålrør 0,020 in.OD 0,005 in.ID
Artikelnummer. 13050920 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,125 mm
0,175 mm
1,0 mm
Materiale:
Rustfrit stål (316)
Rustfrit stål (316)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Materiale Pakningsstørrelse
13050920 10 cm 0,125 mm Rustfrit stål (316) -
10752527 20 cm 0,175 mm Rustfrit stål (316) Hver
13000910 5 cm 1,0 mm Rustfrit stål (316) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13050920 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201151
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Sømløse, forskåret rustfri stålrør er specielt forberedt til de krævende krav i nutidens analyser
Rustfrit stål er naturligt selvpassiverende og danner et oxidationslag på nyskabte overflader. Idex Heath& Science Scientific tager ekstra skridt for at sikre den kemiske modstand af rustfri stålrør ved manuelt at passivere før og efter røret er skåret i specificerede længder.
  • Forudskåret 316 rustfrit stålrør:
  • Enderne er maskinskåret og poleret
  • Kanter afgrates indvendigt og udvendigt
  • Rør er passiveret
  • Indersiden skylles med isopropanol af reagenskvalitet
  • Farvekodet bånd for nem identifikation af den indre diameter
  • Alle rør af rustfrit stål, der er længere end 1 m, er oprullet
Tekniske data
Type Slanger
Farve Rød
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,125 mm
Samlet længde (engelsk) 8 tommer
Samlet længde (metrisk) 10 cm
Materiale Rustfrit stål (316)
Maksimalt tryk 21.600 psi (1489 bar)