Få mere at vide
Idex Prøveløkke i rustfrit stål
Artikelnummer. 12963070
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12963070 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12963070 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201632
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kompatibel med Rheodyne™ analytiske injektionsventiler
Ledninger er lange nok til at blive brugt ved 40° og 60° . For Rheodyne Modeller 7125, 7010 (afledninger vinklet til 40° ); og modellerne 7725, 7725i (afledninger vinklet til 60° ).
  • Passer ind i Rheodyne analytiske prøveinjektionsventiler med ledninger bekvemt bøjet i passende vinkler for at tillade problemfri installation
  • Til brug med Rheodyne ventil modeller 7125, 7010
  • Teoretiske volumener styres konsekvent ved brug af elektrokemisk skæremaskine (ECM )
  • Hver sløjfe passiveres og skylles med methanol af reagenskvalitet
  • Fittings og adaptere, der ledsager prøvesløjfer vurderet til 1000psi (69 bar)
  • Mængder angivet kl± 10% med nøjagtig kalibrering
Hver kalibreret prøvesløjfe er dokumenteret og forsynet med kalibreringscertifikat.
Tekniske data
Type Sample loop
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Analytisk instrumentering, in-vitro diagnostik, bioteknologi, laboratorium
Diameter (engelsk) Indre 0,08 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2 cm
Volumen (metrisk) 10 ml