Få mere at vide
Kinesis™ Rustfri stålrør
Artikelnummer. 13080950
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,062 tommer OD rør
Type:
Han sekskantmøtrik
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type
13080950 0,062 tommer OD rør Han sekskantmøtrik
1 options
Artikelnummer. 13080950 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0193990
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Valco/VICI-kompatibel
Beslag i rustfrit stål modstår tryk op til 20.000 psi (1380 bar).
Tekniske data
Type Han sekskantmøtrik
Certificeringer/compliance ROHS
Længde (engelsk) 0,15 tommer.
Længde (metrisk) 0.38 cm
Maks. Tryk 20.000 psi
Port stil 10 til 32 kegle
Til brug med (udstyr) 0,062 tommer OD rør
Materiale Rustfrit stål
Mængde 10/Pk.