Få mere at vide
Kinesis™ Quick Connect Adapter
Artikelnummer. 12967769
Skift visning
Type:
Han Luer Adapter
Hun Luer Adapter
Materiale:
ETFE
PEEK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale
12967769 Han Luer Adapter ETFE
12937759 Hun Luer Adapter PEEK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12967769 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201421
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
Hurtigtilsluttede luer-adaptere er designet til at forbinde enhver han-luer til enhver hun-luer i en række forskellige anvendelser. Han-luer-fittings fås med eller uden låsenav. Låsehubs giver ekstra sikkerhed for at holde forbindelsen på plads.
Tekniske data
Type Han Luer Adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Materiale ETFE
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Han Luer Lock x Hun 1/4-28 flad bund