Få mere at vide
Kinesis™ Quick Connect Adapter
Artikelnummer. 12937759
Skift visning
Type:
Han Luer Adapter
Hun Luer Adapter
Materiale:
ETFE
PEEK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale
12937759 Hun Luer Adapter PEEK
12967769 Han Luer Adapter ETFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937759 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201415
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
Hurtigtilsluttede luer-adaptere er designet til at forbinde enhver han-luer til enhver hun-luer i en række forskellige anvendelser. Han-luer-fittings fås med eller uden låsenav. Låsehubs giver ekstra sikkerhed for at holde forbindelsen på plads.
Tekniske data
Type Hun Luer Adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Materiale PEEK
Farve Tan
Til brug med (udstyr) Hun Luer x Hun 10-32 Coned