Få mere at vide
Kinesis™ Plastrørskærer
Artikelnummer. 12986259
Skift visning
Farve:
Sølv
Materiale:
Stål
Produkttype:
Udskiftningsblad
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve Materiale Produkttype Pakningsstørrelse
12986259 Sølv Stål Udskiftningsblad Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12986259 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201686
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fjederbelastede guillotineskærere designet specielt til semi-stive og stive polymerrør
  • Indbyggede styrehuller til både 1/16 og 1/8 tommer. OD rør
  • Udskiftningsblade medfølger og sælges separat
Lejlighed, 90° , gratfrit snit
Tilbyder holdbarhed, pålidelighed og lethed
  • Kan skære igennem polymerer som f.eks PEEK™ , FEP, PFA og Tefzel™
  • Tekniske data
    Materiale Stål
    Til brug med Upchurch™ standard polymerrørskærer
    Farve Sølv
    Produkttype Udskiftningsblad