Få mere at vide
Idex PFA rør
Beskrivelse
- Fås i tre former: PFA, High Purity PFA og High Purity PLUS PFA
- OD'er fra 360 μm til 1/4 in.; ID'er fra 50° m til 3/16 in.
- Tilbyder højere renhed og forbedret translucens sammenlignet med andre fluorpolymerrør
- Temperatur: 80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,0625 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.58 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 fod |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Maksimalt tryk | 2000 psi |