Få mere at vide
Kinesis™ PEEK Kromatografirør
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,02 tommer.
0,03 tommer.
0,04 tommer.
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
100 fod
Maksimalt tryk:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En fremragende erstatning for rustfri stålrør
Kan bruges i stedet for rustfrit stålrør i de fleste væskeanalysesystemer
- Biokompatibel, inert og let at skære
- Fantastisk til højtryksanvendelser
- Stort udvalg af ydre og indre diametre
- Mange størrelser farvekodede for nemmere identifikation af indvendig diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Højtryksapplikationer |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 5 fod |
| Materiale | PEEK |
| Maksimalt tryk | 7000 psi (483 bar) |