Få mere at vide
Kinesis™ PEEK Kromatografirør
Artikelnummer. 13099882
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,02 tommer.
0,03 tommer.
0,04 tommer.
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
100 fod
Maksimalt tryk:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Samlet længde (engelsk) Maksimalt tryk Farve Pakningsstørrelse
13099882 0,02 tommer. 5 fod 7000 psi (483 bar) Orange Hver
13069892 0,005 tommer. 5 fod 7000 psi (483 bar) Rød Hver
13039882 0,01 tommer. 5 fod 7000 psi (483 bar) Neutral Hver
13009902 0,007 tommer. 50 fod 7000 psi (483 bar) Gul Hver
13029892 0,03 tommer. 5 fod 7000 psi (483 bar) Grøn Hver
13039902 0,04 tommer. 5 fod 5000 psi (345 bar) Neutral Hver
13059882 0,01 tommer. 50 fod 7000 psi (483 bar) Blå Hver
13049892 0,03 tommer. 100 fod 7000 psi Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13099882 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0200620
Forventet forsendelse: 03-12-2026
En fremragende erstatning for rustfri stålrør
Kan bruges i stedet for rustfrit stålrør i de fleste væskeanalysesystemer
  • Biokompatibel, inert og let at skære
  • Fantastisk til højtryksanvendelser
  • Stort udvalg af ydre og indre diametre
  • Mange størrelser farvekodede for nemmere identifikation af indvendig diameter
Tekniske data
Type Slanger
Farve Orange
Til brug med (applikation) Højtryksapplikationer
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Samlet længde (engelsk) 5 fod
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 7000 psi (483 bar)