Få mere at vide
Kinesis™ PEEK Kromatografirør
Beskrivelse
En fremragende erstatning for rustfri stålrør
Kan bruges i stedet for rustfrit stålrør i de fleste væskeanalysesystemer
- Biokompatibel, inert og let at skære
- Fantastisk til højtryksanvendelser
- Stort udvalg af ydre og indre diametre
- Mange størrelser farvekodede for nemmere identifikation af indvendig diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Højtryksapplikationer |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 5 fod |
| Materiale | PEEK |
| Maksimalt tryk | 7000 psi (483 bar) |