Få mere at vide
Kinesis™ PEEK Kromatografirør
Artikelnummer. 13049892
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,02 tommer.
0,03 tommer.
0,04 tommer.
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
100 fod
Maksimalt tryk:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13049892
Brand: Kinesis™ 0200629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende erstatning for rustfri stålrør
Kan bruges i stedet for rustfrit stålrør i de fleste væskeanalysesystemer
  • Biokompatibel, inert og let at skære
  • Fantastisk til højtryksanvendelser
  • Stort udvalg af ydre og indre diametre
  • Mange størrelser farvekodede for nemmere identifikation af indvendig diameter
Tekniske data
Type Slanger
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Højtryksapplikationer
Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer.
Samlet længde (engelsk) 100 fod
Maksimalt tryk 7000 psi