Få mere at vide
Kinesis™ PEEK Kromatografirør
Artikelnummer. 13039882
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,02 tommer.
0,03 tommer.
0,04 tommer.
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
100 fod
Maksimalt tryk:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13039882
Brand: Kinesis™ 0200600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende erstatning for rustfri stålrør
Kan bruges i stedet for rustfrit stålrør i de fleste væskeanalysesystemer
  • Biokompatibel, inert og let at skære
  • Fantastisk til højtryksanvendelser
  • Stort udvalg af ydre og indre diametre
  • Mange størrelser farvekodede for nemmere identifikation af indvendig diameter
Tekniske data
Type Slanger
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Højtryksapplikationer
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Samlet længde (engelsk) 5 fod
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 7000 psi (483 bar)