Få mere at vide
Idex PEEK™ Sample loops
Volumen (metrisk):
2μ L
20 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,012 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
PEEK polymerprøvesløjfer er biokompatible og tjener som et alternativ til rustfrit stål, der bruges i life-science-applikationer.
- Modstandsdygtig over for kemikalier og opløsningsmidler
- Kompatibel med Rheodyne™ og VICI™ (Valco ) analytiske injektionsventiler
- Flexibe løkker til montering af enhver indsprøjtningsventil
- Fås i volumener fra 2 μL til 20 ml
- Mængder angivet kl± 10 %, med nøjagtige kalibreringstjenester tilgængelige
Hver kalibreret prøvesløjfe er dokumenteret og forsynet med kalibreringscertifikat.
Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknologi, laboratorium
†Denne trykklassificering afspejler ydelsen af fittingen, ikke slangen eller porten. Bemærk, at armaturets trykklassificering er langt over det maksimalt anbefalede driftstryk på PEEK polymerrør.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sample loop |
| Materiale | PEEK Polymer |
| Til brug med (applikation) | Analytisk instrumentering, in-vitro diagnostik, bioteknologi, laboratorium |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,012 cm |
| Volumen (metrisk) | 2μ L |