Få mere at vide
Idex PEEK™ Sample loops
Artikelnummer. 12973040
Skift visning
Volumen (metrisk):
2μ L
20 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,012 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12973040 2μ L 0,012 cm Hver
12903060 20 ml 0,15 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12973040 Leverandør Idex Leverandørnr. 0203324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    404.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.94 DKK
    15% Slukket
På lager
Tilbyder ensartede volumener på grund af snævre tolerancer for ekstruderingsprocesser
PEEK polymerprøvesløjfer er biokompatible og tjener som et alternativ til rustfrit stål, der bruges i life-science-applikationer.
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og opløsningsmidler
  • Kompatibel med Rheodyne™ og VICI™ (Valco ) analytiske injektionsventiler
  • Flexibe løkker til montering af enhver indsprøjtningsventil
  • Fås i volumener fra 2 μL til 20 ml
  • Mængder angivet kl± 10 %, med nøjagtige kalibreringstjenester tilgængelige
Bemærk: 1/16 in. OD-prøvesløjfer leveres med F-287 SealTight Fittings, som er trykklassificeret til 9.000 psi (620 bar)†
Hver kalibreret prøvesløjfe er dokumenteret og forsynet med kalibreringscertifikat.
Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknologi, laboratorium
†Denne trykklassificering afspejler ydelsen af fittingen, ikke slangen eller porten. Bemærk, at armaturets trykklassificering er langt over det maksimalt anbefalede driftstryk på PEEK polymerrør.
Tekniske data
Type Sample loop
Materiale PEEK Polymer
Til brug med (applikation) Analytisk instrumentering, in-vitro diagnostik, bioteknologi, laboratorium
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,012 cm
Volumen (metrisk) 2μ L