Få mere at vide
Idex Multi-Port højtryksstik
Artikelnummer. 12941989
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,02 tommer.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre
12941989 0,02 tommer.
1 options
Artikelnummer. 12941989 Leverandør Idex Leverandørnr. 0202491
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kombiner flere væskestrømme til én under højt driftstryk
  • Forbind væskebanekomponenter sikkert. Holder tæt forbindelse selv ved vibrationer
  • Statisk blande-T-samling med 10μ m SS fritte
  • Max tryk 5000 psi (345 bar)
  • Fejet volumen på 2,2μ L
Tekniske data
Type T-shirt
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Trykvurdering 5000 psi
Fejet volumen 2.2μ L
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. OD rør