Få mere at vide
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
52.30 DKK - 64.84 DKK
Tekniske data
Temperatur (metrisk) Maks 80°C
Materiale ETFE
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Diameter (engelsk) Indre Farve Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (engelsk) Indre Farve Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
13461299
Dokumentvisning
Kinesis™
P-624
0.05 in. Natural To Male 1/4-28
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
13030380
Dokumentvisning
Kinesis™
02014-25
0,05 tommer. Sort Til Kvinde M6
59.13 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
12997729
Dokumentvisning
Kinesis™
02014-03
0,04 tommer. Neutral Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund
64.84 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
80°C
ETFE
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel