Få mere at vide
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Artikelnummer. 13461299
Diameter (engelsk) Indre:
0,04 tommer.
0,05 tommer
0,05 tommer.
Farve:
Neutral
Sort
Til brug med (udstyr):
Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund
Til Kvinde M6
Til mand 1/4-28
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13461299
Brand: Kinesis™ P624
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Luer Adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer
Temperatur (metrisk) Maks 80°C
Materiale ETFE
Farve Neutral
Til brug med (udstyr) Til mand 1/4-28