Få mere at vide
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Artikelnummer. 13030380 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,04 tommer.
0,05 tommer
0,05 tommer.
Farve:
Neutral
Sort
Til brug med (udstyr):
Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund
Til Kvinde M6
Til mand 1/4-28
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Farve Til brug med (udstyr) unitSize
13030380 0,05 tommer. Sort Til Kvinde M6 -
13461299 0,05 tommer Neutral Til mand 1/4-28 Hver
12997729 0,04 tommer. Neutral Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13030380 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201425
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Tekniske data
Type Luer adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Temperatur (metrisk) Maks 80 °C
Materiale ETFE
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Til Kvinde M6