Få mere at vide
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Diameter (engelsk) Indre:
0,04 tommer.
0,05 tommer
0,05 tommer.
Farve:
Neutral
Sort
Til brug med (udstyr):
Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund
Til Kvinde M6
Til mand 1/4-28
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
- Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gevind Luer Adapter |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Temperatur (metrisk) Maks | 80 °C |
| Materiale | ETFE |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (udstyr) | Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund |