Få mere at vide
Idex LuerTight™ Fittings: Polypropylen krop
Artikelnummer. 12927759
Skift visning
Materiale:
PEEK
Artikelnummer. Materiale
12927759 PEEK
1 options
Artikelnummer. 12927759 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201414
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Fremstillet af inerte polymerer
  • Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund
  • 0,050 tommer gennemgående huldiameter
  • Fremstillet af rød PEEK
Tekniske data
Type Gevind Luer Adapter
Materiale PEEK
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Hun Luer x Hun 1/4-28 Fladbund