Få mere at vide
Idex Lavtryks Y-stik
Artikelnummer. p-4383437
Diameter (engelsk) Indre:
0,02 tommer.
0,06 tommer.
Inkluderer:
P-235/P-200 fittings
Tre OD x P-335 Flangeless Beslag
Fejet volumen:
13.6μ L
17μ L
Artikelnummer. 12997689
Brand: Idex 0201392
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner, del eller skær væskestrømme i hele dit system
  • Fremstillet af inerte polymerer
Brug Y-stik i en række lavtrykssituationer i hele dit væskesystem. Y-stik skaber mindre turbulens og opløsningsmiddeludgasning end T-stik, hvilket forbedrer de analytiske resultater. Praktiske monteringshuller gør det nemt at montere stik. Y-konnektorsamlinger leveres komplet med møtrikker og hylstre.
Tekniske data
Type Lavtryks Y-stik
Diameter (engelsk) Indre 0,06 tommer.
Trykvurdering 1000 psi (69 bar)
Fejet volumen 13.6μ L
Inkluderer Tre OD x P-335 Flangeless Beslag
Materiale PEEK
Til brug med (applikation) Opdel en stream, eller kom sammen med to streams