Få mere at vide
Idex Lavtryks Y-stik
Beskrivelse
Kombiner, del eller skær væskestrømme i hele dit system
- Fremstillet af inerte polymerer
Brug Y-stik i en række lavtrykssituationer i hele dit væskesystem. Y-stik skaber mindre turbulens og opløsningsmiddeludgasning end T-stik, hvilket forbedrer de analytiske resultater. Praktiske monteringshuller gør det nemt at montere stik. Y-konnektorsamlinger leveres komplet med møtrikker og hylstre.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lavtryks Y-stik |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Trykvurdering | 1000 psi (69 bar) |
| Fejet volumen | 13.6μ L |
| Inkluderer | Tre OD x P-335 Flangeless Beslag |
| Materiale | PEEK |
| Til brug med (applikation) | Opdel en stream, eller kom sammen med to streams |