Få mere at vide
Kinesis™ Peek Low-Pressure Union Assembly
Beskrivelse
Lav solide forbindelser i lavtryksapplikationer
- Fremstillet af inerte polymerer
- 1/4-28 fladbundsporte
- Max tryk på 1000 psi (69 bar)
- 0,030 tommer gennemgående huldiameter
- 0,41μ L fejet volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Union |
| Forbindelser | 2F-125/1P-553, 6-32 |
| Materiale | PEEK |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (udstyr) | MicroTight Sleeves; 2F-125/1P-553, 6-32 |