Få mere at vide
Idex Frits: Stainless Steel
Artikelnummer. p-68894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,24 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,64 cm
Porøsitet:
2 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11528580
Brand: Idex A100X
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 0,64 cm
Diameter (engelsk) Indre 0.094 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,24 cm
Porøsitet 2 μm
Materiale Stainless Steel