Få mere at vide
Idex Frits: Stainless Steel
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,24 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,64 cm
Porøsitet:
2 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,64 cm |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.094 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,24 cm |
| Porøsitet | 2 μm |
| Materiale | Stainless Steel |