Få mere at vide
Kinesis™ Flangeless Fittings: Ferrules, Tefzel
Beskrivelse
Ingen grund til at flange rør
Fremragende til at forbinde stive eller halvstive rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flangeless Ferrule |
| Længde (engelsk) | Ikke relevant |
| Bredde (engelsk) | Ikke relevant |
| Materiale | ETFE |
| Farve | Gul |
| Til brug med (udstyr) | 1/16 tommer. OD rør |