Få mere at vide
Idex FEP kromatografislange: 50 fod.
Artikelnummer. p-4910880
Diameter (engelsk) Ydre:
0,12 tommer
Materiale:
FEP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13039852
Brand: Idex 0201477
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende kemikalieresistens til en økonomisk pris
  • Fantastisk til applikationer med moderat til lavt tryk
  • Lav gaspermeabilitet
  • Max tryk 1.000 psi
Tekniske data
Type Slanger
Certificeringer/compliance ROHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
pH-område 0 til 14
Tolerance ±0,003 tommer.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, termisk
Til brug med (applikation) Analytisk instrumentering, in vitro-diagnostik, bioteknologi, laboratorie- og generelle lavtryksanvendelser
Diameter (engelsk) Indre 0,062 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.3 cm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Materiale FEP
Maksimalt tryk 500 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59,8 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C