Få mere at vide
Kinesis™ ETFE kromatografislange
Artikelnummer. 13079872
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,03 tommer.
0,062 tommer
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
Maksimalt tryk:
4000 psi
500 til 4000 psi (34 til 276 bar)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Samlet længde (engelsk) Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
13079872 0,01 tommer. 5 fod 4000 psi Hver
13059872 0,03 tommer. 50 fod 500 til 4000 psi (34 til 276 bar) Hver
13019882 0,062 tommer 50 fod 500 til 4000 psi (34 til 276 bar) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13079872 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201351
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tåler de højeste tryk fra fluorpolymerslanger
ETFE-slanger er kemisk inert og velegnet til applikationer med højere tryk (ved brug af vandige mobile faser)
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Mere holdbar og mindre gasgennemtrængelig end PTFE, FEP og PFA
  • Driftstemperaturer op til 80 °C
Slangesæt 05-701-38, inkluderer polymerrørskærer og 5 fod. Tefzel rør:
  • ID x OD: 0,03 x 1/16 tomme, (2)
  • ID x OD:,01 x 1/16 tomme, (2)
  • ID x OD: 0,062 x 1/8 tomme, (2)
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Samlet længde (engelsk) 5 fod
Materiale ETFE
Maksimalt tryk 4000 psi