Få mere at vide
Kinesis™ ETFE kromatografislange
Artikelnummer. 13059872
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,03 tommer.
0,062 tommer
Samlet længde (engelsk):
5 fod
50 fod
Maksimalt tryk:
4000 psi
500 til 4000 psi (34 til 276 bar)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13059872
Brand: Kinesis™ 0201428
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Tåler de højeste tryk fra fluorpolymerslanger
ETFE-slanger er kemisk inert og velegnet til applikationer med højere tryk (ved brug af vandige mobile faser)
  • Fremragende opløsningsmiddelresistens
  • Mere holdbar og mindre gasgennemtrængelig end PTFE, FEP og PFA
  • Driftstemperaturer op til 80 °C
Slangesæt 05-701-38, inkluderer polymerrørskærer og 5 fod. Tefzel rør:
  • ID x OD: 0,03 x 1/16 tomme, (2)
  • ID x OD:,01 x 1/16 tomme, (2)
  • ID x OD: 0,062 x 1/8 tomme, (2)
Specifications
Type Slanger
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer.
Samlet længde (engelsk) 50 fod
Materiale ETFE
Maksimalt tryk 500 til 4000 psi (34 til 276 bar)