Få mere at vide
Kinesis™ Modtryksregulatorer og tilbehør
Artikelnummer. p-4383436
Skift visning
Materiale:
PEEK
Maks. Tryk:
40 psi
500 psi (34 bar)
Volumen (metrisk):
96μ L
131μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Maks. Tryk Volumen (metrisk)
13020430 PEEK 40 psi 131μ L
13060430 PEEK 500 psi (34 bar) 96μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13020430 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placering af modtryksregulator (normalt 500 - 1.000 psi) mellem pumpe og injektor kan forbedre pumpens ydeevne
Bobler trænger ind i detektorens flowcelle, de kan forårsage uregelmæssige basislinjeaflæsninger og tab af følsomhed. Ved at placere en modtryksregulator (BPR ) efter detektoren forbliver væsken under tilstrækkelig kompression efter at have forladt søjlen for at forhindre de fleste bobler i at dannes og dermed bidrage til at sikre en jævnere basislinje og øget følsomhed.
  • Standardversioner, lavvolumenversioner og justerbar version tilgængelig
  • Flowuafhængig pumpeforspænding for større pumpeeffektivitet
  • Dokumenteret beskyttelse mod udgasning
  • Flere trykklassificeringer
  • 2.000 til 5.000 psi (138 til 345 bar)
  • Biokompatible/kemisk resistente materialer
  • Kun 6 μLmaksimalt internt fejet volumen
  • Designet til multi-detektor applikationer
  • 100% biokompatible, inerte materialer
  • Udskiftningspatroner og holdere sælges separat
Tekniske data
Materiale PEEK
Maks. Tryk 40 psi
Type Modtryksregulatorsamling
Volumen (metrisk) 131μ L