Få mere at vide
Kinesis™ Adaptere til HPLC
Forbindelser:
Hun Luer til Han 10-32 Adapter
Materiale:
ETFE
Beskrivelse
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
- Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,05 tommer. |
| Forbindelser | Hun Luer til Han 10-32 Adapter |
| Materiale | ETFE |