Få mere at vide
Kinesis™ Adaptere til HPLC
Artikelnummer. 12987739
Skift visning
Forbindelser:
Hun Luer til Han 10-32 Adapter
Materiale:
ETFE
Artikelnummer. Forbindelser Materiale
12987739 Hun Luer til Han 10-32 Adapter ETFE
1 options
Artikelnummer. 12987739 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. 0201406
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Tekniske data
Type Adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Forbindelser Hun Luer til Han 10-32 Adapter
Materiale ETFE