missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Upadacitinib
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18776316 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18776316 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7783/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

JAK1-selective inhibitor

Upadacitinib is a potent and selective JAK1 inhibitor (IC50 = 47 nM). In a cellular assay, Upadacitinib shows selectivity for JAK1 over JAK2, JAK3 and TYK2 (IC50 values are 0.014 μM, 0.593 μM, 1860 μM and 2715 μM). In vivo, Upadacitinib suppresses paw swelling and bone destruction in a rat model of arthritis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3 S,4 R)-3-Ethyl-4-(3 H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-pyrrolidinecarboxamide
CAS 1310726-60-3
Mængde 50 mg
Mål Jak1
Molekylær formel C17H19F3N6O
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.