Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals uPA Inhibitor II, UK122
Artikelnummer. 15496619
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496619 25 mg 25mg
15486619 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496619 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64874.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
C17H13N3O2·CF3CO2H
En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der virker som en potent, selektiv og aktiv-site-målretningsinhibitor af urokinase-type plasminogen activatoruPA-hæmmer II, UK122 fungerer som en potent, selektiv og aktivt-site-målretnings-urokinase-type plasminogenaktivator (uPA)-hæmmer. Dets aktivitet mod trypsin, thrombin, tPA og plasmin er imidlertid stærkt reduceret. Det hæmmer også effektivt migrationen (80 % hæmning) og invasionen (68 % hæmning) af uPA-udtrykkende CFPAC-1 pancreasceller uden at påvirke dets spredning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der fungerer som en potent, selektiv og aktiv-sted-målrettet inhibitor af urokinase-type plasminogenaktivator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der fungerer som en potent, selektiv og aktiv-sted-målrettet inhibitor af urokinase-type plasminogenaktivator
Molekylær formel C 17 H 13 N 3 O 2 ·CF 3 CO 2 H
Formel vægt 405,30 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof