Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals uPA Inhibitor II, UK122
Artikelnummer. 15486619
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
Artikelnummer. 15486619
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64874.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der virker som en potent, selektiv og aktiv-site-målretningsinhibitor af urokinase-type plasminogen activatoruPA-hæmmer II, UK122 fungerer som en potent, selektiv og aktivt-site-målretnings-urokinase-type plasminogenaktivator (uPA)-hæmmer. Dets aktivitet mod trypsin, thrombin, tPA og plasmin er imidlertid stærkt reduceret. Det hæmmer også effektivt migrationen (80 % hæmning) og invasionen (68 % hæmning) af uPA-udtrykkende CFPAC-1 pancreasceller uden at påvirke dets spredning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der fungerer som en potent, selektiv og aktiv-sted-målrettet inhibitor af urokinase-type plasminogenaktivator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig oxazolidinon-carboxamidinforbindelse, der fungerer som en potent, selektiv og aktiv-sted-målrettet inhibitor af urokinase-type plasminogenaktivator
Molekylær formel C 17 H 13 N 3 O 2 ·CF 3 CO 2 H
Formel vægt 405,30 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof