Få mere at vide
Honeywell™ Op og ned I Viz vinterhandsker
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Strikket akryl børstet inderside giver rigtig god kuldeisolering og let skæremodstand
- Kan bruges til -20 °C
- 3/4 krøllet latexbelægning
- Forbedret beskyttelse mod skarpe genstande selv på ryggen
- Krympe-ru overflade for fremragende greb og varmekontaktisolering (op til 250 °C)
- High Viz gul liner for en iøjnefaldende farve
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-2010 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske farer, EN 511-2004 Kuldefarer, EN 407 : Termisk fare |
| Oversigt | Akrylfiber, 7 gauge |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Gul |
| Størrelse | 7 |
| Handske manchet farve | Sort |
| Længde (metrisk) | 27 mm |