Få mere at vide
Honeywell™ Op og ned I Viz vinterhandsker
Artikelnummer. 15886695
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15886695 11 1 par
15846695 7 1 par
15856695 8 1 par
15866695 9 1 par
15876695 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15886695 Supplier Honeywell™ Supplier No. 223202311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.34 DKK
    64.04 DKK / 1 par
    Spare 24.30 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Honeywell™ Up and Down I Viz vinterhandsker designet til håndtering af frosne produkter ved arbejde i kølehuse.
  • Strikket akryl børstet inderside giver rigtig god kuldeisolering og let skæremodstand
  • Kan bruges til -20 °C
  • 3/4 krøllet latexbelægning
  • Forbedret beskyttelse mod skarpe genstande selv på ryggen
  • Krympe-ru overflade for fremragende greb og varmekontaktisolering (op til 250 °C)
  • High Viz gul liner for en iøjnefaldende farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN 420-2010 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-2003 Mekaniske farer, EN 511-2004 Kuldefarer, EN 407 : Termisk fare
Oversigt Akrylfiber, 7 gauge
Belægningsmateriale Latex
Farve Gul
Størrelse 11
Handske manchet farve Sort
Længde (metrisk) 27 mm