Få mere at vide
Corning™ Ubehandlede mikrobærere
Artikelnummer. 17882145 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Oversigt:
Microcarrier 100g flaske
Microcarrier 10g flaske
Microcarrier 500g flaske
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Oversigt
17882145 100 g Microcarrier 100g flaske
17872145 500 g Microcarrier 500g flaske
17740698 10 g Microcarrier 10g flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17882145 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6815.00 DKK
    6365.99 DKK / 100g
    Spare 449.01 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Corning Mikrobærere forenkler opskaleringsprocessen. Perlerne ankommer sterile og klar til brug med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne tilgængelige med overfladebehandlinger for at forbedre cellevedhæftning og maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Corning mikrobærere er designet til at forenkle dine opskaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og fås i lukkede systemer, der kan bruges direkte sammen med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Funktioner
  • Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
  • Præstation– Corning mikrobærere tilbydes med fire overfladebehandlinger:
  • Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne oxygen for at forbedre cellevedhæftningen
  • Positiv ladning overfladebehandling
  • Kollagen belægning
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ikke-pyrogen
  • Fås som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
  • Perlestørrelse: 125μ m til 212μ m
  • Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
  • cm² /gram: 360
Hætteglas og lukket systememballage
Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning. Corning mikrobærere er også tilgængelige i hyldevare og specialindpakning med lukkede systemer. Rør, konnektorer og materialer kan tilpasses baseret på individuelle behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microcarrier 100g flaske
Kulturområde 360 cm2 / g
Tæthed 1.026
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ikke behandlet
Produkttype Mikrobærer
Materiale USP Klasse VI polystyren
Partikelstørrelse (metrisk) 125 til 212μ m
Mængde 100 g