Få mere at vide
Corning™ Ubehandlede mikrobærere
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Corning mikrobærere er designet til at forenkle dine opskaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og fås i lukkede systemer, der kan bruges direkte sammen med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Funktioner
- Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
- Præstation– Corning mikrobærere tilbydes med fire overfladebehandlinger:
- Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
- Corning CellBIND™ overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne oxygen for at forbedre cellevedhæftningen
- Positiv ladning overfladebehandling
- Kollagen belægning
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Ikke-pyrogen
- Fås som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
- Perlestørrelse: 125μ m til 212μ m
- Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
- cm² /gram: 360
Hætteglas og lukket systememballage
Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning. Corning mikrobærere er også tilgængelige i hyldevare og specialindpakning med lukkede systemer. Rør, konnektorer og materialer kan tilpasses baseret på individuelle behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microcarrier 10g flaske |
| Til brug med (applikation) | Designet til at forenkle opskaleringsprocesser |
| Til brug med (udstyr) | Bioreaktorer |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ikke behandlet |
| Produkttype | Corning™ Ubehandlede mikrobærere |
| Materiale | Polystyren |
| Partikelstørrelse (metrisk) | 125 til 212μ m |
| Mængde | 10 g |