Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Ubehandlet kapillær
Artikelnummer. p-8012446 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
Artikelnummer. 10266271
Brand: Macherey-Nagel™ 723101.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type Ubehandlet kapillær
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kapillærsøjleanalyse, Forberedelse af kapillarsøjler, LC
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver