Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Macherey-Nagel™ Ubehandlet kapillær
Macherey-Nagel™ Ubehandlet kapillær
Artikelnummer. 10765932 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
15 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10765932 | 10 m | 0.2 mm | Hver |
| 10266271 | 25 m | 0.25 mm | Hver |
| 10052961 | 10 m | 0.25 mm | Pakke med 10 |
| 10641492 | 25 m | 0.2 mm | Hver |
| 10226611 | 10 m | 0.32 mm | Hver |
| 10678611 | 25 m | 0.32 mm | Hver |
| 10688611 | 10 m | 0.53 mm | Pakke med 10 |
| 10398011 | 25 m | 0.53 mm | Hver |
| 10348541 | 10 m | 0.025 mm | Hver |
| 10600113 | 10 m | 0.05 mm | Hver |
| 10236321 | 1 m | 0.05 mm | Pakke med 3 |
| 10328401 | 10 m | 0.075 mm | Hver |
| 10318401 | 1 m | 0.075 mm | Pakke med 3 |
| 10115181 | 10 m | 0.1 mm | Hver |
| 10388491 | 1 m | 0.1 mm | Pakke med 3 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10765932
Leverandør
Macherey-Nagel™
Leverandørnr.
723148.10
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | Ubehandlet kapillær |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Udarbejdelse af kapillærsøjleanalyse, Forberedelse af kapillarsøjler, LC |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Mængde | 1 hver |