Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Ubehandlet kapillær
Artikelnummer. 10398011 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
Artikelnummer. 10398011
Brand: Macherey-Nagel™ 723501.25
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type Ubehandlet kapillær
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Til brug med (applikation) LC Analyse, Forberedelse af kapillarsøjler, LC
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver