Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Ubehandlet kapillær
Artikelnummer. 10266271 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10266271 25 m 0.25 mm Hver
10052961 10 m 0.25 mm Pakke med 10
10765932 10 m 0.2 mm Hver
10641492 25 m 0.2 mm Hver
10226611 10 m 0.32 mm Hver
10678611 25 m 0.32 mm Hver
10688611 10 m 0.53 mm Pakke med 10
10398011 25 m 0.53 mm Hver
10348541 10 m 0.025 mm Hver
10600113 10 m 0.05 mm Hver
10236321 1 m 0.05 mm Pakke med 3
10328401 10 m 0.075 mm Hver
10318401 1 m 0.075 mm Pakke med 3
10115181 10 m 0.1 mm Hver
10388491 1 m 0.1 mm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10266271 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 723101.25
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type Ubehandlet kapillær
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Til brug med (applikation) Udarbejdelse af kapillærsøjleanalyse, Forberedelse af kapillarsøjler, LC
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 hver