Få mere at vide
Kartell™ Plastilab ukoniske T-formede rørforbindelser
Artikelnummer. p-8000644
Port størrelse:
1,6 mm hul
3,7 mm
4,4 mm hul
6,3 mm hul
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 12569746
Brand: Kartell™ 7045900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med takker til at holde slangerne tæt og forhindre glidning.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Kemisk- og temperaturbestandig
Compliance
Overhold fødevare- og landbrugsbestemmelserne
Specifications
Certificeringer/compliance Overhold fødevare- og lægemiddelreglerne. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE og IVD
Diameter (metrisk) 4 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Emballagemængde 10 stk./pakke
Port størrelse 1,6 mm hul
Form T-form
Produkttype Ukonisk T-rørforbindelse