Få mere at vide
Kartell™ Plastilab ukoniske T-formede rørforbindelser
Port størrelse:
1,6 mm hul
3,7 mm
4,4 mm hul
6,3 mm hul
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Designet med takker til at holde slangerne tæt og forhindre glidning.
- Fremstillet af polypropylen
- Autoklaverbar
- Kemisk- og temperaturbestandig
Overholdelse
Overhold fødevare- og landbrugsbestemmelserne
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overhold fødevare- og lægemiddelreglerne. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE og IVD |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Emballagemængde | 100/pakke |
| Port størrelse | 3,7 mm |
| Form | T-form |
| Produkttype | Ukonisk T-rørforbindelse |