Få mere at vide
unsym-dimethylethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 10249783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10249783 25 g Glasflaske 25g
10549420 100 g Glasflaske 100g
10551774 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    242.65 DKK / 25g
    Spare 44.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 108-00-9 | C4H12N2 | 88,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-00-9
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00008175
InChI nøgle DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC navn N',N'-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN
Specifications
Kemisk navn eller materiale unsym-Dimethylethylenediamine
Smeltepunkt -70 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 105,5 °C til 107 °C
Flammepunkt 12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4255 til 1,4275
Mængde 25 g
Beilstein 04, II, 690
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • unsym-Dimethylethylenediamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.